Documentos Principais
609080
Sigma-Aldrich
L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
212.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
atividade óptica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)