600113
L-Arginine-15N4 hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-Arginine hydrochloride-15N4, 15N Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
≥97% (Chiral Purity)
97% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[15NH2][C@@H](CCC[15NH]C([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1,8+1,9+1,10+1;
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-JYJSWXFRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3