Documentos Principais
578622
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-15N, L-Isoleucine-15N, Fmoc derivative
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
354.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
145-147 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i22+1
chave InChI
QXVFEIPAZSXRGM-FYOZIULDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)