Documentos Principais
489905
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-15N, L-Alanine-15N, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
312.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
atividade óptica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
147-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i19+1
chave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-DKOIJTIKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pierre Lebrun et al.
PloS one, 7(3), e32421-e32421 (2012-03-10)
Tuberculosis remains one of the most important causes of global mortality and morbidity, and the molecular mechanisms of the pathogenesis are still incompletely understood. Only few virulence factors of the causative agent Mycobacterium tuberculosis are known. One of them is