Key Documents
485756
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-15N, Glycine-15N, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
(15NH-Fmoc)CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
298.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
174-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C[15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i18+1
chave InChI
NDKDFTQNXLHCGO-CPZJZEHKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)