Documentos Principais
590401
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-d10, L-Leucine-d10, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2CDCD2CD(NH-Fmoc)CO2H
Peso molecular:
363.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
pf
152-156 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13D,19D
chave InChI
CBPJQFCAFFNICX-QDXFTFMQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)