Key Documents
651451
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline-13C5,15N, L-Proline-13C5,15N, N-Fmoc derivative
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C15H1915NO4
Número CAS:
Peso molecular:
343.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
117-118 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15N]1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1/i5+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
chave InChI
ZPGDWQNBZYOZTI-COMNNLFWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)