Documentos
653659
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OH-13C6,15N4
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
L-Arginine-13C6,15N4 Na-Fmoc-Nw-Pbf derivative
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C28H4015N4O7S
Número CAS:
Peso molecular:
658.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)[15NH][13C](=[15NH])[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1/i10+1,15+1,16+1,28+1,31+1,32+1,35+1,36+1,37+1,38+1
chave InChI
HNICLNKVURBTKV-NJBLHHMJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3