Key Documents
653632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
L-Lysine-13C6.15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
About This Item
Fórmula linear:
t-Boc-15NH13CH213CH213CH213CH213CH[15NH-Fmoc]13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
476.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
130-135 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i8+1,9+1,14+1,15+1,22+1,23+1,27+1,28+1
chave InChI
UMRUUWFGLGNQLI-OYSAUITLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)