Key Documents
597228
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-OH-13C6,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-isoleucine-13C6,15N, L-Isoleucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Ile-OH
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH213CH(13CH3)13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
360.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
145-147 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,13+1,19+1,20+1,22+1
chave InChI
QXVFEIPAZSXRGM-HJECYYBSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Ile-OH ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
47628
Fmoc-Ile-OH
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development