Documentos Principais
651443
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-13C9,15N, L-Phenylalanine-13C9,15N, N-Fmoc derivative, 13C and 15N Labeled FMOC-Phe-OH
About This Item
Fórmula linear:
13C6H513CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
397.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
180-187 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+10
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,8+1,9+1,14+1,16+1,22+1,23+1,25+1
chave InChI
SJVFAHZPLIXNDH-XAMSWMGVSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4