593532
Fmoc-Leu-OH-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-Leucine-13C6,15N, L-Leucine-13C6,15N, N-Fmoc, 13C and 15N Labeled Fmoc-Leu
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
pf
152-156 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1+1,2+1,11+1,13+1,19+1,20+1,22+1
chave InChI
CBPJQFCAFFNICX-HNIVWWTASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?