Key Documents
667064
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH, 13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Peso molecular:
333.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
155-158 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1+1,11+1,17+1,19+1
chave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-SCMTXWLBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)