Documentos Principais
653640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-methionine-13C5,15N, L-Methionine-13C5,15N, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
13CH3S13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
377.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
chave InChI
BUBGAUHBELNDEW-MXMKRAELSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)