Key Documents
299340
Sigma-Aldrich
Glycine-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
About This Item
Fórmula linear:
H215NCH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
77.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
pf
240 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1