Documentos Principais
488208
Sigma-Aldrich
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH215NH2
Número CAS:
Peso molecular:
108.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
184-185 °C (lit.)
pf
10 °C (lit.)
densidade
0.990 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
chave InChI
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)