Documentos Principais
607991
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
About This Item
Fórmula linear:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
191.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)