643459
L-Lysine-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-13C6, 13C Labeled Lys, 13C Labeled lysine
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-BOBMYJBMSA-N
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?