Documentos Principais
616214
Sigma-Aldrich
L-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H · HCl
Peso molecular:
190.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2,4D2;
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-RLIARQKESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
L-lisina ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-lisina