Documentos Principais
490008
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-15N acid, L-Glutamic acid-15N, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
370.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D −22°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
185-188 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i21+1
chave InChI
QEPWHIXHJNNGLU-ZKBIZJTASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)