Documentos Principais
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
390.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid crystal
pf
66-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
chave InChI
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)