Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-NSQKCYGPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.