Key Documents
283819
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Lim. expl.
11.4 %
índice de refração
n20/D 1.372 (lit.)
pb
76-77 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)