Documentos Principais
705802
Sigma-Aldrich
Probucol-(propyl-13C3)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C28H48O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
519.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(S[13C]([13CH3])([13CH3])Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3/i13+1,14+1,31+1
chave InChI
FYPMFJGVHOHGLL-DGVNISHSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)