Documentos Principais
292141
Sigma-Aldrich
Nitromethane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CH3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
62.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
101 °C (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
chave InChI
LYGJENNIWJXYER-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)