488380
Sodium butyrate-13C4
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Butyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pf
250-253 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UJNKEPEOSA-M
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.