Documentos Principais
426261
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Ethyl-1-13C iodide
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH2I
Número CAS:
Peso molecular:
156.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.512 (lit.)
p.e.
69-73 °C (lit.)
pf
-108 °C (lit.)
densidade
1.962 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
chave InChI
HVTICUPFWKNHNG-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)