900377
(±)-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Sinônimo(s):
DL-all-rac-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl), Vitamin E (trimethyl-13C3 phenyl)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥96% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
yellow to brown
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/i5+1,6+1,7+1
chave InChI
GVJHHUAWPYXKBD-SVFBATFISA-N
Descrição geral
(±)-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) is an isotope of vitamin E wherein all the three methyl carbons attached to the phenyl ring are replaced by 13C6 carbon.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)