Documentos Principais
493007
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d4
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CD4
Número CAS:
Peso molecular:
21.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
0.55 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Brass hose adapter Z14,681-1 or brass body mini gas regulator Z51,353-9 is recommended.
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-188 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)