205850
Ammonium tetrachloropalladate(II)
97%
Sinônimo(s):
Palladium(II)-ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
densidade
2.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pd/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?