379808
Sodium tetrachloropalladate(II)
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Palladium(II) sodium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder and chunks
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies