Documentos Principais
607428
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4,d6
99 atom % 13C, 97 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(13CD313CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
112.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
138-140 °C (lit.)
pf
-73 °C (lit.)
densidade
1.185 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3,3+1,4+1
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-YGFKJJKOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)