669024
Glycerol-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
bio NMR: suitable
pb
182 °C
pf
20 °C
densidade
1.409 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com