Documentos Principais
700487
Sigma-Aldrich
Ethyl propiolate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Ethyl acetylenecarboxylate-13C3
About This Item
Fórmula linear:
H13C≡13C13CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
101.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
120 °C
densidade
0.997 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
chave InChI
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)