Documentos Principais
903590
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C10H13N
Peso molecular:
225.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
chave InChI
KEQFTVQCIQJIQW-LZNBELBNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)