Documentos Principais
900371
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C12H14O7
Peso molecular:
309.25
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
chave InChI
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Relative stereochemistry
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)