Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
pf
314.5 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-IJGDANSWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.