Documentos
711055
Sigma-Aldrich
L-Arginine-1,2-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(NH)NH(CH2)313CH(NH2)13CO2H·HCl
Peso molecular:
212.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
powder
pf
226-230 °C (dec.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[13C@@H](CCCNC(N)=N)[13C](O)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1