Documentos Principais
740055
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C, 2-d
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d, L-α-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CD(NH2)CO2H
Peso molecular:
91.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
314.5 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2D
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-LFEAEDJLSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3