902446
Guanosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
forma
liquid
concentração
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
técnica(s)
bio NMR: suitable
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C(N([2H])[2H])=NC2=C1N=C([2H])N2[C@@](O[C@]3([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]3([2H])O[2H])([2H])O[2H])[2H]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?