Documentos Principais
602965
Sigma-Aldrich
Water-17O
40-44.9 atom % 17O, 99% (CP)
Sinônimo(s):
17O Labeled water
About This Item
Fórmula linear:
H217O
Número CAS:
Peso molecular:
19.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
40-44.9 atom % 17O
Ensaio
99% (CP)
peso molecular
18.42 by atom % calculation (at 40 atom % 17O)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C
densidade volumétrica
1.01
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Descrição geral
(Normalized with respect to hydrogen)
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)