Documentos Principais
900796
L-Threonine-13C,d2,15N (2,3-d2, 3-methyl-13C)
≥95 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, ≥95 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥90% (at α-carbon)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3D2H715NO3
Peso molecular:
123.12
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥95 atom % 13C
≥95 atom % 15N
≥95 atom % D
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
solid
pureza óptica
≥90% (at α-carbon)
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
alteração de massa
M+4
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)