Documentos Principais
605042
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-1-13C-alanine
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](N)(C[13c]1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i7+1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-VGFAOSRESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)