Key Documents
861634
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine
95%
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-6-pteridinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N6O
Número CAS:
Peso molecular:
192.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13)
chave InChI
CYNARAWTVHQHDI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Dhfr(24312)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Aminopterin powder
Sigma-Aldrich
A1784
Aminopterin
Pteroic acid ≥93%
Sigma-Aldrich
P1781
Pteroic acid
D-(+)-Neopterin ≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
N3386
D-(+)-Neopterin
6-Biopterin ≥97%
Sigma-Aldrich
B2517
6-Biopterin
Aminopterin powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3411
Aminopterin
Lumichrome
Sigma-Aldrich
103217
Lumichrome
Ácido ortofosfórico 85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
SAFC
1.00563
Ácido ortofosfórico
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO