P1781
Pteroic acid
≥93%
Sinônimo(s):
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Ensaio
≥93%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)C2=NC(CNc3ccc(cc3)C(O)=O)=CNC2=N1
InChI
1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
chave InChI
JOAQINSXLLMRCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N-trifluoroacetyl pteroic acid by reacting with trifluoroacetic anhydride via acylation.
- bis-Decyl chain derivative of pteroic acid through photocleavage reaction.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?