861553
4-[N-(2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino]benzoic acid hemihydrochloride hydrate
95%
Sinônimo(s):
N10-Methyl-4-amino-4-deoxypteroic acid
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
255 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(O)=O.CN(Cc4cnc5nc(N)nc(N)c5n4)c6ccc(cc6)C(O)=O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH.H2O/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H;1H2
chave InChI
WNEOWYPFBJYPOO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?