564613
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Nitro-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline, NSC 74455
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
236-238 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Two-component dendritic chain reactions
- Enzymic activation of hydrophobic self-immolative dendrimers
- Preparation of insulin receptor tyrosine kinase activator
- Preparation of polymer-bound diazonium salts using Merrifield resin-bound piperazine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?