Documentos Principais
248118
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(NO2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
ZZNAYFWAXZJITH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)