Documentos Principais
763489
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5FIN
Número CAS:
Peso molecular:
237.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
41-45 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
chave InChI
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)