Documentos Principais
657123
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodobenzonitrile
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-2-iodo-4-cyanobenzene, 4-Cyano-2-iodoaniline
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(NH2)CN
Número CAS:
Peso molecular:
244.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
112-115 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
chave InChI
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palladium-catalyzed carbonylation of iodoanilines provides ketoamides in the presence of primary and secondary amines.
Reactant involved in:
  • Hydroamination-double hydroarylation for synthesis of fuzed carbazoles
  • Cycloisomerizations of aromatic homo- and bis-homopropargylic amine / amide intermediates
  • Asymmetric organocatalytic condensation and cycloaddition
  • Regioselective aryl C-H bond functionalization
  • Synthesis of [(triisopropylsilyl)ethynyl]indole derivatives
  • Domino condensation / S-arylation / heterocyclization reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 62, 12051-12051 (2006)